Learn More
BAP1 Antibody (BAP1/13501R), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30303321 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30303321 100 μg 100 Mikrogramm
30287648 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30303321
Marke: Novus Biologicals NBP344625100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
BAP1 Monoclonal antibody specifically detects BAP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BAP1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon BAP1/13501R
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase), BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6, cerebral protein-13, cerebral protein-6, DKFZp686N04275, EC 3.4.19.12, FLJ35406, FLJ37180, hucep-6, KIAA0272HUCEP-13, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase, UCHL2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa400-729) of human BAP1 protein (Uniprot: Q92560). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8314
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG κ