missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BAP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB6180)

Artikelnummer. 30275229
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275229 20 μL 20 Mikroliter
30276590 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275229

Marke: Invitrogen™ MA556992

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

BAP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

BRCA1-associated protein-1, or BAP1, interacts with the RING finger domain of BRCA1. The N-terminal 240 amino acids of the predicted 729-amino acid human protein show homology to ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs), thiol proteases that catalyze proteolytic processing of ubiquitin. In addition, BAP1 contains an acidic region, a highly charged C-terminal region, and 2 putative nuclear localization signals. BAP1 and BRCA1 associate in vivo and have overlapping subnuclear localization patterns. BAP1 enhances BRCA1-mediated inhibition of breast cancer cell growth. Northern blot analysis indicates that BAP1 is expressed as a 4-kb mRNA in all human tissues tested, with A 4. 8-kb transcript expressed exclusively in testis. Northern blot analysis and in situ hybridization reveal that BAP1 and BRCA1 are coexpressed during murine breast development and remodeling. The BAP1 gene has been mapped to 3p21. 3, a region of loss of heterozygosity for breast cancer as well as frequently deleted in lung carcinomas. Intragenic homozygous rearrangements and deletions of BAP1 appear in lung carcinoma cell lines. It has been postulated that BAP1 is a tumor suppressor gene that functions in the BRCA1 growth control pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BAP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB6180
Konzentration 0.6 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen BAP1
Gen-Zugriffsnummer D3ZHS6, Q92560, Q99PU7
Gen-Alias 2300006C11Rik; AA989761; AW553466; BAP1; Brca1 associated protein 1; BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase); BRCA1-associated protein 1; Cerebral protein 6; cerebral protein-13; DKFZp686N04275; FLJ35406; FLJ37180; HUCEP-13; hucep-6; KIAA0272; mKIAA0272; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1; ubiquitin C-terminal hydrolase X4; UCHL2; uch-x4
Gensymbole BAP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human BAP1 (aa 1-315).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 104416, 306257, 8314
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.