Learn More
BAPTA-AM, MedChemExpress
Beschreibung
BAPTA-AM is a well-known membrane permeable Ca2+ chelator. BAPTA-AM inhibits hERG channels, hKv1.3 and hKv1.5 channels in HEK 293 cells with IC50s of 1.3 μM, 1.45 μM and 1.23 μM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BAPTA-AM |
| CAS | 126150-97-8 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C34H40N2O18 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (65.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C(OCOC(C)=O)CN(C(C=CC=C1)=C1OCCOC(C=CC=C2)=C2N(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 764.68 |
| Formelmasse | 764.68 |
| Mehr anzeigen |