Learn More
Baquiloprim 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309687 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309687 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10419000AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baquiloprim
CAS 102280-35-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Baquiloprim
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H20 N6
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
IUPAC-Name 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methylchinolin-5-yl]methyl]pyrimidin-2,4-diamin
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 308.38
Menge 1 mL
Formelmasse 308.1749 g/mol