Learn More
Baquiloprim, TRC
Artikelnummer. 17924495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17924495 25 mg 25 Milligramm
17962655 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17924495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB11800025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102280-35-3
Summenformel C17 H20 N6
Molekulargewicht (g/mol) 308.38
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC-Name 5-[[8-(Dimethylamino)-7-Methylquinolin-5-yl]Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Baquiloprim
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Baquiloprim
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 25 mg
Formelmasse 308.1749
Reinheit (%) >95%