missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Baquiloprim, TRC

Artikelnummer. 17962655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962655 2.5 mg 2.50 Milligramm
17924495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17962655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1180002.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102280-35-3
Summenformel C17 H20 N6
Molekulargewicht (g/mol) 308.38
Synonym 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
IUPAC-Name 5-[[8-(Dimethylamino)-7-Methylquinolin-5-yl]Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Baquiloprim
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Baquiloprim
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 2.5 mg
Formelmasse 308.1749
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.