Learn More
Masterflex™ Winkeladapter mit NPT-Außengewinde und Stecktülle für Schläuche
Alle ansehen Masterflex ProdukteDescription
- Kostengünstige Anschlüsse zur problemlosen Verbindung von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeug.
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt.
- Ideal für Niederdruckanwendungen.
- Chemikalienbeständig.
- In verschiedenen Größen, Formaten und Konfigurationen erhältlich.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Stecktülle x NPT (Innengewinde) |
| Material | Polypropylen |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Produkttyp | Stacheldraht NPT Winkelstücke für Außengewinde, Natur-PP, 3/4 in. NPT x 3/4 in. |