Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Verpackungsmenge:
10/Pckg.
20/Pckg.
35 mm
Schlauchgröße:
1/16 in. Innendurchmesser
1/8 in. Innendurchmesser
10 mm Innendurchmesser
16 mm Innendurchmesser
3/32 in. Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
4–6 mm Innendurchmesser
6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
- Ideal für:
- Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
- Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 3/32 Innendurchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Produktlinie | Schlauchverbinder |
| Schlauchgröße | 3/32 in. Innendurchmesser |
| Schlauchanschluss | 3/32 Zoll, 3/32 Zoll, 3/32 Zoll. |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Form | Y |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |