Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Artikelnummer. 12459580
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Verpackungsmenge:
10/Pckg.
20/Pckg.
35 mm
Schlauchgröße:
1/16 in. Innendurchmesser
1/8 in. Innendurchmesser
10 mm Innendurchmesser
16 mm Innendurchmesser
3/32 in. Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
4–6 mm Innendurchmesser
6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12459580
Marke: Masterflex™ 0629610
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
  • Ideal für:
    • Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
  • Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) 32 mm
Zur Verwendung mit Schlauch mit 4–6 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Produktlinie Schlauchverbinder
Schlauchgröße 4–6 mm Innendurchmesser
Schlauchanschluss 6 Mm, 6 mm, 6 mm
Sterilisationsmethode Autoklavieren
Breite (metrisch) 36 mm
Form Y-förmig
Material (Dichtung) Polypropylen
Farbe Weiß
Maximaler Druck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Y-förmig, mit Zahnung