Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Beschreibung
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
- Ideal für:
- Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
- Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Schlauch mit 1/16 Innendurchmesser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung |
| Verpackungsmenge | 10/Pckg. |
| Produktlinie | Schlauchverbinder |
| Schlauchgröße | 1/16 in. Innendurchmesser |
| Schlauchanschluss | 1/16 Zoll, 1/16 Zoll, 1/16 Zoll. |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Form | Y-förmig |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |