Learn More
Barbitursäure, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528674 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528674 100 g Weithalsflasche Braunglas 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528674 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. B65405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.40 €
    144.95 € / 100 Gramm
    Sparen 25.45 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Summenformel C4H4N2O3
MDL-Nummer MFCD00006666
Synonym Barbitursäure, Malonylharnstoff, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidintrion, Pyrimidintrion, 2,4,6-Trihydroxypyrimidin, 2,4,6-Pyrimidintrion, Pyrimidin-2,4,6 1h,3h,5 h-Trion, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
InChI-Schlüssel HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC-Name 1,3-Diazinan-2,4,6-trion
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
Menge 100 g
Verpackung Weithalsflasche Braunglas