Learn More
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ Polypropylen
Artikelnummer. 30040261
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,125 mm
0,187 mm
0,250 mm
0,375 mm
0,500 mm
0,625 mm
0,750 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0,250 mm
0,312 mm
0,437 mm
0,625 mm
0,750 mm
0,875 mm
1,062 mm
1,125 mm
Packungsgröße:
25 Stück
250 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
30040261 0,125 mm 0,250 mm 250 Stück
30040235 0,187 mm 0,312 mm 250 Stück
30040233 0,250 mm 0,437 mm 250 Stück
30040259 0,250 mm 0,625 mm 250 Stück
30040262 0,375 mm 0,625 mm 250 Stück
30040237 0,375 mm 0,750 mm 250 Stück
30040242 0,500 mm 0,750 mm 250 Stück
30040232 0,500 mm 0,875 mm 250 Stück
30040254 0,625 mm 1,125 mm 25 Stück
30040244 0,750 mm 1,062 mm 25 Stück
30040241 0,750 mm - 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30040261 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. BL135125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BarbLock™ Ultrasichere Retainer – fortschrittliches Design mit vollständiger 360°-Sicherheit° radiale Quetschung hinter dem Widerhaken und 360° der Kompression direkt über dem Widerhakengrat.
Wenn es darum geht, flexible Schläuche und Leitungen an Schlauchverschraubungen zu befestigen, BarbLock™ Halteringe sind in vielen Branchen zum Standard geworden, weil sie die inhärenten Leckageprobleme in sensiblen und anspruchsvollen Anwendungen lösen. Die Halterung verwendet keine Klebstoffe oder Lösungsmittel, ist ideal für Systeme, die empfindliche Flüssigkeiten oder Gase transportieren, und ist schnell und einfach zu montieren, wodurch wertvolle Zeit gespart wird. Die Standardhalterung ist eine zweiteilige Einheit (Hülse und Spannzange), während die einteilige AL-Halterung die Hülse und die Spannzange kombiniert und automatisch in die Baugruppe geladen werden kann.
  • Ersetzt inkonsistente und auslaufanfällige Kabelbinder und herkömmliche Klemmen
  • Kompatibel mit allen flexiblen Schlauchmaterialien
  • Bietet 360° radiale Quetschung hinter dem Widerhaken
  • Lieferungen 360° Kompression über dem Widerhaken und volle dynamische Rückhaltung
  • Eliminiert die Bindung von Lösungsmitteln, ultravioletten Verbindungen und toxischen Klebstoffen
  • Hergestellt aus Hochleistungs-Polypropylen oder PVDF-Harz, das USP Klasse VI-konform
  • Schnelle und einfache Montage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,125 mm
Material Polypropylen
Außendurchmesser (metrisch) 0,250 mm
Farbe Blau
Produkttyp Schlauchhalterung