Learn More
Bardoxolone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482377 50 mg -
16446596 100 mg -
16418847 5 mg 5 Milligramm
16406258 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482377 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14909
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Bardoxolone is a novel nuclear regulator factor (Nrf-2) activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bardoxolone
Physikalische Form Solid
CAS 218600-44-3
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H41NO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym CDDO RTA 401
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(C(O)=O)[C@@]([C@](C(C=C3[C@@]4(C)CC[C@]5([H])[C@]3(C)C=C(C#N)C(C5(C)C)=O)=O)([H])[C@@]4(C)CC2)([H])C1
Molekulargewicht (g/mol) 491.66
Formelmasse 491.66
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research