Learn More
Barium2,4-pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049533
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11382568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014613.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12084-29-6 | C10H14BaO4 | 335.55 g/mol
Barium 2,4-pentanedionate hydrate is used in the preparation of radioluminescence of poly ethylene glycolated Eu3+ doped nanophosphors as bioimaging probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12084-29-6
Summenformel C10H14BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 335.55
MDL-Nummer MFCD00013484
InChI-Schlüssel DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
Synonym barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
PubChem CID 5486157
SMILES [Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium 2,4-pentanedionate hydrate
Schmelzpunkt >320°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Barium(2+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
Formelmasse 335.56 (Anhydrous)