Learn More
Barium2-Ethylhexanoat in 2-Ethylhexanosäure, Ba≈17.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336259 25 g 25 Gramm
11326259 5 g 5 Gramm
11346259 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044847.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2457-01-4 | C16H30BaO4 | 423.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2457-01-4
Summenformel C16H30BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 423.74
MDL-Nummer MFCD00058696
InChI-Schlüssel VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
Synonym barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
PubChem CID 102821
IUPAC-Name Barium(2+); 2-Ethylhexanoat
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid
Farbe Gelb
Menge 25 g
Formelmasse 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ba ≈17,5 %
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit