Learn More
Barium2-Ethylhexanoat, 20 % w/w in 2-Ethylhexanosäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11355098 10 g 10 Gramm
11365098 50 g 50 Gramm
11345098 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044021.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2457-01-4
MDL-Nummer MFCD00058696
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium 2-ethylhexanoate
Geruch Weak, characteristic
Summenformel C16H30O4Sr
Menge 10 g
Synonym strontium 2-ethylhexanoate, strontium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt 2:1, acmc-20ajmv, bis 2-ethylhexanoic acid strontium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, strontium salt, strontium 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, strontium salt 2:1
InChI-Schlüssel DLWBHRIWCMOQKI-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sr+2]
IUPAC-Name Strontium;2-ethylhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 374.03
PubChem CID 102822
Formelmasse 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % w/w in 2-Ethylhexansäure
Physikalische Form Flüssigkeit