Learn More
Barium2-Ethylhexanoat, 20 % w/w in 2-Ethylhexanosäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11365098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365098 50 g 50 Gramm
11355098 10 g 10 Gramm
11345098 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044021.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2457-01-4
MDL-Nummer MFCD00058696
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Barium 2-ethylhexanoate
Geruch Weak, characteristic
Summenformel C16H30BaO4
Menge 50 g
Synonym barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
InChI-Schlüssel VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
IUPAC-Name Barium(2+); 2-Ethylhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 423.74
PubChem CID 102821
Formelmasse 423.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % w/w in 2-Ethylhexansäure
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.