Learn More
Barium-AA-Standard: Ba @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Description
Barium-AA-Standard: Ba @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Verfahren | AA/GFAA |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Ba |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Bario, Baryum |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ba |
| Show More |