Learn More
Bariumacetat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10266610 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10421841 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10370304 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10266610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222805000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-80-6
Summenformel C4H6BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 255.42
MDL-Nummer MFCD00012447
InChI-Schlüssel ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC-Name Barium(2+); Diacetat
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium acetate
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
pH 7 to 8.5 (at 5% 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.46
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 102% (Complexometry)
Dichte 2.4600g/mL
Strukturformel (CH3CO2)2Ba
Merck Index 15, 961
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 255.43
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.