Learn More
Bariumbromid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397208 250 g 250 Gramm
11307218 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11397208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 016792.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10553-31-8
Bariumbromid, wasserfrei, wird als chemisches Zwischenprodukt und als chemischer Zusatzstoff in Gewürzkosmetika verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10553-31-8
MDL-Nummer MFCD00003444
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide
Schmelzpunkt 850°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.781 g/mL
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 297.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke