Learn More
Bariumbromid-Dihydrat, 99.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326598
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326598 100 g 100 Gramm
11336598 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11326598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012197.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Barium bromide dihydrate is used to purify radium and make zinc bromide. It also used  precursor to chemicals used in photograph.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-28-8
Summenformel BaBr2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 333.17
MDL-Nummer MFCD00149153
InChI-Schlüssel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide dihydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.30%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,soluble in methanol
Formelmasse 333.17 (297.14 Anhydrous)
Dichte 3.58
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.