Learn More
Bariumbromid-Dihydrat, 99.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336598
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11336598 500 g 500 Gramm
11326598 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11336598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012197.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Barium bromide dihydrate is used to purify radium and make zinc bromide. It also used  precursor to chemicals used in photograph.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-28-8
Summenformel BaBr2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 333.17
MDL-Nummer MFCD00149153
InChI-Schlüssel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide dihydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.30%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,soluble in methanol
Formelmasse 333.17 (297.14 Anhydrous)
Dichte 3.58 g/mL