Learn More
Bariumbromid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313847 5 g 5 Gramm
11303847 1 g 1 Gramm
11323847 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035678.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10553-31-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10553-31-8
MDL-Nummer MFCD00003444
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromide
Schmelzpunkt 850°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Geruch Odorless
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 4.781 g/mL
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,968
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 297.14
Reinheit (%) 99.998%