Learn More
Barium-Calcium-Kupferoxid (2-2-3), 99.9 % (Metallbasis)
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium calcium copper oxide (2-2-3) |
| Physikalische Form | Trocken gemahlenes Pulver |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD00211652 |
| UN-Nummer | UN1564 |
| Reinheit (%) | 99.9% |