Specifications
| Siedepunkt | 1450°C |
| Schmelzpunkt | 811°C |
| CAS | 513-77-9 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | CBaO3 |
| MDL-Nummer | MFCD00003448 |
| InChI-Schlüssel | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Barium carbonate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen