Learn More
Bariumkarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072854 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10121470
Marke: Fisher Chemical B/0400/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 1450°C
Schmelzpunkt 811°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 197.35g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.