Learn More
Bariumkarbonat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15547884 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15547884 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15547884 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 095001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumcarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz 1:1, Bariumcarbonat 1:1, Bariummonocarbonat, Kohlensäure, Bariumsalz, Pigment weiß 10, Caswell Nr. 069, Witherit, CI-Pigment weiß 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumcarbonat
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name barium(2+) carbonate
Formelmasse 197.34
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 4.30 kg