Learn More
Bariumcarbonat, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300849
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11300849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010645.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Summenformel CBaO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.34
MDL-Nummer MFCD00003448
InChI-Schlüssel AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Barium carbonate
Schmelzpunkt 811°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,969
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
IUPAC-Name Barium(2+) Karbonat
Formelmasse 197.35
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.43 g/mL