Learn More
Bariumchlorid, ≥ 99,0% MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11430502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11430502 500 g
11420502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219141090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC-Name Barium(2+)-Dihydrat-Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium chloride
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥ 99,0%
Dichte 3.097g/mL
Formelmasse 244.3
Güte ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium Chloride Dihydrate, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/Immediately call a POISON CENTER or doctor./anrufen.
  • P301-BEI VERSCHLUCKEN:IF SWALLOWED: Immediately call a POISONCENTER/ doctor..
  • P321-Besondere Behandlung (siehe Specific treatment (see on this label). auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. zuführen.