Learn More
Bariumchlorid, wasserfrei, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351598
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11351598 0.5 g 0.50 Gramm
11361598 5 g 5 Gramm
11331598 25 g 25 Gramm
11341598 100 g 100 Gramm
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11351598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010995.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
Barium chloride is used in manufacture of pigments, fire works, other barium salts, fireworks , hardening of steel, heat treatment salts, purification of brine solution in caustic chlorine plants, lubrication oil additive, textile dye, pigments, white leather, aluminum refining, boiling water treatment and porcelain enamels for sheet steel. It is also used to remove sulfate ion in some electrolytic plants, caustic soda, magnesium metal or sodium metal. It is also used as a component in a flux used to prevent oxidation of molten magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 1560°C
Chemischer Name oder Material Barium chloride
Schmelzpunkt 963°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver, kann kleine Klumpen enthalten
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,971
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in acids,ethanol,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
Formelmasse 208.25
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.9 g/mL