Learn More
Bariumchlorid-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.05 M BaCl2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122092 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15635190 1 St. 1 Stück
15645190 6 x 1 ea. 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 15635190
Marke: Honeywell-Fluka 380301EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für 1 l Standardlösung, 0.05 M BaCl2 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-37-2
Summenformel BaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003445
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumchlorid, Bariumdichlorid, Bariumchloridlösung, Bariumchlorid, wasserfrei, Bariumchlorid, ultratrocken, Dichlorbarium, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumchlorid-Konzentrat
Menge 1 St.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 208.23 mol