Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Descripción
Bariumchlorid-Dihydrat, Extra Pure, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Siedepunkt | 1560°C |
| Schmelzpunkt | 962°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 244.28g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Barium chloride dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido