Learn More
Bariumchlorid-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10774361 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10774361 1 kg 1 Kilogramm
10283510 500 g 500 Gramm
10070040 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10774361 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/0500/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bariumchlorid-Dihydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-27-9
Summenformel BaCl2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
MDL-Nummer MFCD00149154
InChI-Schlüssel PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Barium(2+)-Dihydrat-Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 1560°C
Schmelzpunkt 962°C
Farbe Weiß
pH 5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 244.28g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.