Learn More
Bariumchlorid-Lösung, 10 %, Chem Lab™
Artikelnummer. 11939162
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11939162
Marke: Chem-Lab CL02.0201.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menge 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bariumchlorid 10% Lösung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: BaCl2