Learn More
Bariumchloridlösung, 20 %, Solstice.
Artikelnummer. 15694930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15694930 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15694930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353235L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
0.2
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumchloridlösung
CAS 10361-37-2
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 l
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel BaCl2
MDL-Nummer MFCD00003445
Synonym Bariumchlorid, Bariumdichlorid, Bariumchloridlösung, Bariumchlorid, wasserfrei, Bariumchlorid, ultratrocken, Dichlorbarium, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
InChI-Schlüssel WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
IUPAC-Name Barium(2+);dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
Formelmasse 208,23 g/mol
Reinheit (%) 20%
Güte Volumetrisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium chloride solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: barium chloride