Learn More
Bariumchlorid, weiße Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 1560°C |
| Chemischer Name oder Material | Barium chloride |
| Schmelzpunkt | 963°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Perlen |
| Menge | 25 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
| Dichte | 3.9 |
| Show More |
Safety and Handling
- Barium chloride, ultra dry
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride