Learn More
Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473277 25 g 25 Gramm
11463277 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11473277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16197.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
Barium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research. It is also used as an analytical dosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt. Wird auch als analytisches Dosiermittel verwendet.
Löslichkeit
Ist mäßig wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Mineralsäuren, organischen Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6211-24-1
Summenformel C24H20BaN2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 633.88
MDL-Nummer MFCD00007497
InChI-Schlüssel IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
PubChem CID 80342
IUPAC-Name 4-Anilinobenzensulfonat; Barium (2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium diphenylamine-4-sulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen It is moderate soluble in water.
Formelmasse 633.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium diphenylamine-4-sulfonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium diphenylamine-4-sulfonate