Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bariumdiphenylaminsulfonat |
| CAS | 6211-24-1 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C24H20BaN2O6S2 |
| MDL-Nummer | MFCD00007497 |
| Synonym | Bariumdiphenylamin-4-Sulfonat, Bariumdiphenylaminsulfonat, Benzensulfonsäure, 4-Phenylamino-, Bariumsalz 2:1, Barium-bis-4-Anilinbenzensulfonat, N-Phenylsufanilsäure-Barium, Diphenylamin-4-Sulfonsäure-Bariumsalz, N-Phenylsufanilsäure, Bariumsalz, 4-Anilinobenzensulfonat; Barium 2+, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+ |
| InChI-Schlüssel | IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
| IUPAC-Name | 4-Anilinobenzensulfonat; Barium (2+) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 633.88 |
| Mehr anzeigen |