Learn More
Bariumfluorid, farbloses Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781805
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11331709 25 g 25 Gramm
11311709 250 g 250 Gramm
11321709 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11331709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012338.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
It finds applications in ceramic flux, glass manufacturing, metallurgy, electronics and dry-film lubricants. It is transparent from ultraviolet to infrared. Barium fluoride is usually employed as a scintillator material, and useful as a transmission window material for IR spectroscopy, mostly used for analysis of fuel oil samples. Of all the optical fluorides, it is the most resistant to high-energy radiation. It is used as a preopacifying agent, and in the production of enamel, welding agents, and glazing frits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-32-8
Summenformel BaF2
Molekulargewicht (g/mol) 175.32
MDL-Nummer MFCD00003450
InChI-Schlüssel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 2260°C
Chemischer Name oder Material Barium fluoride
Schmelzpunkt 1353°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,methanol,and aqueous solutions of ammonium chloride. Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Barium(2+) Difluorid
Formelmasse 175.36
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.4741
Dichte 4.83 g/cm3