Learn More
Bariumfluorid, Kristalloptik, Scheibe, 25 mm x 4 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium fluoride crystal optic disc |
| Namenshinweis | 25mm x 4mm, Polished both sides |
| Menge | Je 1 |