Learn More
Bariumfluorid, optischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307677
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307677 5 g 5 Gramm
11387667 25 g 25 Gramm
11397667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11307677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014057.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Barium fluoride is used in ceramic flux, carbon brushes for electrical equipment, glass making, in the manufacture of other fluorides, crystals for spectroscopy, electronics and dry-film lubricants. Used for the antiseptic. For industry application, such as electron, measuring applicance, metallurgy, ceramics. Barium fluoride is often suitable for applications in the passive IR band (8 to 14 ?m) and is often used as a viewport window for thermography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-32-8
Summenformel BaF2
Molekulargewicht (g/mol) 175.32
MDL-Nummer MFCD00003450
InChI-Schlüssel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 2260°C
Chemischer Name oder Material Barium fluoride
Schmelzpunkt 1353°C
Physikalische Form Zerbrochene Kristalle
Menge 5 g
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,974
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,ethanol,water 1.2g/L.
IUPAC-Name Barium(2+);Difluorid
Formelmasse 175.36
Güte Optisch
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.4741
Dichte 4.83 g/mL