Learn More
Bariumfluorid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318937
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11318937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038610.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Barium Fluoride is used in ceramic flux, carbon brushes for electrical equipment, glass making, in the manufacture of other fluorides, crystals for spectroscopy, electronics and dry-film lubricants. Barium Fluoride is used in spectroscopic components. Barium Fluoride is often suitable for applications in the passive IR band (8 to 14 ?m) and is often used as a viewport window for thermography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-32-8
Summenformel BaF2
Molekulargewicht (g/mol) 175.32
MDL-Nummer MFCD00003450
InChI-Schlüssel OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
PubChem CID 62670
IUPAC-Name Barium(2+) Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spezifikation
Siedepunkt 2260°C
Chemischer Name oder Material Barium fluoride
Schmelzpunkt 1353°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,974
Löslichkeitsinformationen It is soluble in methanol,ethanol. Sparingly soluble in water.
Formelmasse 175.36
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.83 g/mL