Learn More
Bariumhexafluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322458
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014503.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118131-57-0
Summenformel C10H2BaF12O4
Molekulargewicht (g/mol) 551.43
MDL-Nummer MFCD00075633 MFCD00075633
InChI-Schlüssel WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L
Synonym barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 44717251
IUPAC-Name Barium(2+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat
SMILES [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 220°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
UN-Nummer UN1564
Formelmasse 551.44