Learn More
Bariumhydroxid, 8-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxid |
| Namenshinweis | 8-Hydrat |
| CAS | 12230-71-6 |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | BaH18O10 |
| MDL-Nummer | MFCD00149152 |
| Synonym | Bariumhydroxid-Oktahydrat, Dihydroxybarium-Oktahydrat, Bariumdihydroxid-Oktahydrat, Bariumhydroxid-Oktahydrat MI, Bariumhydroxid BaOH2, Oktahydrat, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate |
| InChI-Schlüssel | ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++] |
| Mehr anzeigen |