Learn More
Bariumhydroxid-Monohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412537
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15412537 100 g 100 Gramm
15422537 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15412537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045888.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22326-55-2 | BaH4O3 | 189.356 g/mol
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22326-55-2
Summenformel BaH4O3
Molekulargewicht (g/mol) 189.356
MDL-Nummer MFCD00149151
InChI-Schlüssel GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
IUPAC-Name Barium(2 +); Dihydroxid; Hydrat
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel Ba(OH)2·H2O
UN-Nummer UN3262
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 189.38 (171.36 Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 3.743 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium hydroxide, monohydrate