Learn More
Barium Hydroxid-Oktahydrat,≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15697690 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15697690 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15617700 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15607700 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15697690 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. B2507100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Bariumhydroxid-Oktahydrat, Dihydroxybarium-Oktahydrat, Bariumdihydroxid-Oktahydrat, Bariumhydroxid-Oktahydrat MI, Bariumhydroxid BaOH2, Oktahydrat, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bariumhydroxid-Oktahydrat
Schmelzpunkt 78 °C
Farbe Farblos
pH Alkali
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel Ba(OH)2 · H2O
UN-Nummer UN3262
IUPAC-Name Barium(2+)-Oktahydrat-Dihydroxid
Formelmasse 315.46 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.180 g/cm3 bei 20 °C