Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, ACS-Reagenz,≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bariumhydroxid-Oktahydrat |
| Schmelzpunkt | 78 °C |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Ba(OH)2 · H2O |
| UN-Nummer | UN3262 |
| Formelmasse | 315.46 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Mehr anzeigen |