Learn More
Bariumhydroxid-Octahydrat, TRC
Artikelnummer. 30332947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332947 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1290001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium Hydroxide Octahydrate
CAS 12230-71-6
Menge 1 g
Summenformel BaH18O10
Synonym Barium Dihydroxide Octahydrate, Dihydroxybarium Octahydrate
InChI-Formel InChI=1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
IUPAC-Name Dihydroxybarium-Octahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
Formelmasse 315.9952