Learn More
Bariumhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30343351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343351 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343351 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB12899525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide
CAS 17194-00-2
Menge 25 g
Summenformel Ba H2 O2
Synonym Barium Dihydroxide, Caustic Baryta
InChI-Formel InChI=1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMILES O[Ba]O
IUPAC-Name DiHydroxybarium
Molekulargewicht (g/mol) 171.34
Formelmasse 171.9107