Learn More
Bariumjodidhydrat, weißes Pulver, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387098
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387098 25 g 25 Gramm
11377098 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 015126.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Useful in pyrotechnic devices. A reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-50-8
Summenformel BaI2
Molekulargewicht (g/mol) 391.14
MDL-Nummer MFCD00003452
InChI-Schlüssel SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium iodide hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 391.15 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich